missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
PD-L1 Monoclonal antibody specifically detects PD-L1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PD-L1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 130021 |
| Conjugado | Janelia Fluor 646 |
| Dilución | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | Avelumab, B7-H, B7-H1, B7H1PDCD1L1, CD274 antigenMGC142294, CD274 molecule, PDCD1LG1MGC142296, PD-L1, PD-L1B7 homolog 1, PDL1PDCD1 ligand 1, programmed cell death 1 ligand 1, Programmed death ligand 1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human PD-L1/B7-H1, Phe19-Thr239, Accession # Q9NZQ7 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?