missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase Antibody (rTYMP/3444), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18654956 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18654956 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18654956 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308359PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase Monoclonal antibody specifically detects PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rTYMP/3444
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen EC 2.4.2, EC 2.4.2.4, ECGF, ECGF1TP, endothelial cell growth factor 1 (platelet-derived), Gliostatin, hPD-ECGF, MEDPS1, MNGIE, MTDPS1, PDECGF, PD-ECGF, Platelet-derived endothelial cell growth factor, TdRPase, thymidine phosphorylase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase protein (Uniprot: P19971 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1890
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.