missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase Antibody (PGF 44C), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18000224 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18000224 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18000224

Marca: Novus Biologicals NB1002737V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase Monoclonal specifically detects PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PGF 44C
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen EC 2.4.2, EC 2.4.2.4, ECGF, ECGF1TP, endothelial cell growth factor 1 (platelet-derived), Gliostatin, hPD-ECGF, MEDPS1, MNGIE, MTDPS1, PDECGF, PD-ECGF, Platelet-derived endothelial cell growth factor, TdRPase, thymidine phosphorylase
Símbolos de los genes TYMP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human protein in E. coli
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1890
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.