missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PD-1 Antibody (PDCD1/1410R), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18467784 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18467784 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18467784

Marca: Novus Biologicals NBP254570IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

PD-1 Monoclonal antibody specifically detects PD-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PD-1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PDCD1/1410R
Conjugado DyLight 755
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CD279, CD279 antigen, hPD-1, PD1hPD-l, programmed cell death 1, programmed cell death protein 1, Protein PD-1, SLEB2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant human full-length PD-1 protein (Uniprot: Q15116)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Protein Phosphatase, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5133
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.