missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PD-1 Antibody (996221) [DyLight 594], Novus Biologicals™

Código de producto. 18532917 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18532917 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18532917

Marca: Novus Biologicals FAB77381M

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

PD-1 Monoclonal antibody specifically detects PD-1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PD-1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 996221
Conjugado DyLight 594
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD279, CD279 antigen, hPD-1, PD1hPD-l, programmed cell death 1, programmed cell death protein 1, Protein PD-1, SLEB2
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line, NS0-derived mouse PD-1, Met1-Gln167, Accession # Q02242
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Protein Phosphatase, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5133
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.