missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PCYT1A Antibody, PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18669261 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18669261 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18669261

Marca: Novus Biologicals NBP297692PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PCYT1A Polyclonal antibody specifically detects PCYT1A in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PCYT1A
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Dilución Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen CCT A, CCT-alpha, choline-phosphate cytidylyltransferase A, CT, CT A, CTA, CTP:phosphocholine cytidylyltransferase A, CTPCTphosphate cytidylyltransferase 1, choline, alpha isoform, EC 2.7.7, EC 2.7.7.15, PCYT1CCTA, phosphate cytidylyltransferase 1, choline, alpha, Phosphorylcholine transferase A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PCYT1A fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5130
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.