missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PCTAIRE1 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18761763 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18761763 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18761763

Marca: Novus Biologicals NBP232254JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PCTAIRE1 Polyclonal antibody specifically detects PCTAIRE1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PCTAIRE1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Cell division protein kinase 16, cyclin-dependent kinase 16, EC 2.7.11, EC 2.7.11.22, FLJ16665, PCTAIRE, PCTAIRE protein kinase 1, PCTAIRE1, PCTAIRE-motif protein kinase 1, PCTGAIRE, PCTK1Serine/threonine-protein kinase PCTAIRE-1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 25 to 75 of human PCTAIRE-Motif Protein Kinase 1 using the numbering given in entry NP_006192.1 (GeneID 5127).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5127
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.