Learn More
Abnova™ PCSK4 (Human) Recombinant Protein
Código de producto. 16160733
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. 16160733
Marca: Abnova™ H00054760P01.10ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Human PCSK4 full-length ORF ( AAH36354, 1 a.a. - 242 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MGTRSTLVAIRPLDVSTEGYNNWVFMSTHFWDENPQGVWTLGLENKGYYFNTGTLYRYTLLLYGTAEDMTARPTGPQVTSSACVQRDTEGLCQACDGPAYILGQLCLAYCPPRFFNHTRLVTAGPGHTAAPALRVCSSCHASCYTCRGGSPRDCTSCPPSSTLDQQQGSCMGPTTPDSRPRLRAAACPHHRCPASAMVLSLLAVTLGGPVLCGMSMDLPLYAWLSRARATPTKPQVWLPAGT
Spezifikation
Número de acceso AAH36354
ID de gen (Entrez) 54760
Nombre proprotein convertase subtilisin/kexin type 4
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen DKFZp434B217, MGC34749, PC4, SPC5
Símbolo de gen PCSK4
Especie Wheat Germ (in vitro)
Etiqueta de proteína GST
Tampón 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt