Learn More
Eppendorf™ Limpieza para PCR epT.I.P.S.™ Recargas
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15831515 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 a 10 μl
De 0,1 a 20 μl
De 0,25 a 2,5 ml
De 0,5 a 20 μl
De 2 a 200 μl
De 20 a 300 μl
De 50 a 1000 μl
De 50 a 1250 μl
Longitud (métrico):
34 mm
40 mm
46 mm
53 mm
55 mm
71 mm
76 mm
103 mm
115 mm
Color de gradilla:
Amarillo
Azul
Gris claro
Gris medio
Gris oscuro
Naranja
Rojo
Verde
Verde oscuro
Cantidad:
480 puntas (10 bandejas de 48 puntas)
960 puntas (10 bandejas x 96 puntas)
Tamaño de la unidad:
paquete de 480
paquete de 960
Código de producto. Volumen (métrico) Longitud (métrico) Color de gradilla Cantidad unitSize
15831515 De 0,25 a 2,5 ml 115 mm Rojo 480 puntas (10 bandejas de 48 puntas) paquete de 480
15801515 De 20 a 300 μl 55 mm Naranja 960 puntas (10 bandejas x 96 puntas) paquete de 960
15811515 De 50 a 1000 μl 71 mm Azul 960 puntas (10 bandejas x 96 puntas) paquete de 960
15821515 De 50 a 1250 μl 76 mm Verde 960 puntas (10 bandejas x 96 puntas) paquete de 960
15841505 De 50 a 1250 μl 103 mm Verde oscuro 960 puntas (10 bandejas x 96 puntas) paquete de 960
15861505 De 0,1 a 10 μl 34 mm Gris oscuro 960 puntas (10 bandejas x 96 puntas) paquete de 960
15871505 De 0,1 a 20 μl 40 mm Gris medio 960 puntas (10 bandejas x 96 puntas) paquete de 960
15881505 De 0,5 a 20 μl 46 mm Gris claro 960 puntas (10 bandejas x 96 puntas) paquete de 960
15891505 De 2 a 200 μl 53 mm Amarillo 960 puntas (10 bandejas x 96 puntas) paquete de 960
9 options
Código de producto. 15831515
Marca: Eppendorf™ 0030073894
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Limpieza para PCR Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Las recargas son la combinación perfecta que da como resultado una fijación y expulsión de puntas de fuerza reducida con un sellado completo.
  • Menos residuos que las gradillas desechables.
  • Las bandejas de recarga se pueden esterilizar en autoclave hasta 121 °C, en el embalaje y sin lámina para su uso posterior.
  • El sistema de recarga, en función del tamaño de la punta, se envasa como de doble cara o en forma de pila.
  • Disponible en grados de pureza de calidad Eppendorf y limpieza de PCR.
  • Bandejas codificadas por colores para una sencilla identificación de volúmenes y pipetas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 0,25 a 2,5 ml
filtradas por Sin filtro
Color Natural
Color de gradilla Rojo
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (métrico) 115 mm
Declaraciones de limpieza PCR Clean
Envase Recargas
Cantidad 480 puntas (10 bandejas de 48 puntas)
Código de color Rojo
Línea de productos epT.I.P.S.