missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PCPE-1/PCOLCE Antibody (CL6567) [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
PCPE-1/PCOLCE Monoclonal antibody specifically detects PCPE-1/PCOLCE in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PCPE-1/PCOLCE |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL6567 |
| Conjugado | mFluor Violet 500 SE |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | PCPE, PCPE-1, PCPE1Type I procollagen COOH-terminal proteinase enhancer, procollagen C-endopeptidase enhancer, procollagen C-endopeptidase enhancer 1, Procollagen COOH-terminal proteinase enhancer 1, Procollagen C-proteinase enhancer 1, procollagen, type 1, COOH-terminal proteinase enhancer, Type 1 procollagen C-proteinase enhancer protein |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q15113, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?