missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PCPE-1/PCOLCE Antibody (CL6567) [DyLight 350], Novus Biologicals™

Código de producto. 30302863 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30302863 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30302863

Marca: Novus Biologicals NBP276506UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PCPE-1/PCOLCE Monoclonal antibody specifically detects PCPE-1/PCOLCE in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PCPE-1/PCOLCE
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon CL6567
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen PCPE, PCPE-1, PCPE1Type I procollagen COOH-terminal proteinase enhancer, procollagen C-endopeptidase enhancer, procollagen C-endopeptidase enhancer 1, Procollagen COOH-terminal proteinase enhancer 1, Procollagen C-proteinase enhancer 1, procollagen, type 1, COOH-terminal proteinase enhancer, Type 1 procollagen C-proteinase enhancer protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q15113, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5118
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.