Learn More
PCNP Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200103555 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30226987 20 μL 20 microlitros
30231448 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30226987
Marca: Novus Biologicals NBP33556220ul
Rabbit Polyclonal Antibody
PCNP Polyclonal antibody specifically detects PCNP in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PCNP
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:200 - 1:2000, ELISA
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen DKFZp781I24156, PEST proteolytic signal containing nuclear protein, PEST proteolytic signal-containing nuclear protein, PEST-containing nuclear protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-178 of human PCNP (NP_065090.1).,, Sequence:, MADGKAGDEKPEKSQRAGAAGGPEEEAEKPVKTKTVSSSNGGESSSRSAEKRSAEEEAADLPTKPTKISKFGFAIGSQTTKKASAISIKLGSSKPKETVPTLAPKTLSVAAAFNEDEDSEPEEMPPEAKMRMKNIGRDTPTSAGPNSFNKGKHGFSDNQKLWERNIKSHLGNVHDQDN
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57092
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG