missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PCNA Antibody (rPCNA/8858), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18596455 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18596455 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18596455

Marca: Novus Biologicals NBP324069DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PCNA Monoclonal antibody specifically detects PCNA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PCNA
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rPCNA/8858
Conjugado DyLight 594
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen cyclin, DNA polymerase delta auxiliary protein, MGC8367, proliferating cell nuclear antigen
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human PCNA protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Base Excision Repair, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, DNA Polymerases, DNA Repair, Loading Controls, Phospho Specific, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5111
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.