missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PCMT1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | PCMT1 |
|---|---|
| Concentración | 0.19 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16876953
|
Proteintech
10519-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16866953
|
Proteintech
10519-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Three classes of protein carboxyl methyltransferases, distinguished by their methyl-acceptor substrate specificity, have been found in prokaryotic and eukaryotic cells. The type II enzyme catalyzes the transfer of a methyl group from S-adenosyl-L-methionine to the free carboxyl groups of D-aspartyl and L-isoaspartyl residues. These methyl-accepting residues result from the spontaneous deamidation, isomerization, and racemization of normal L-aspartyl and L-asparaginyl residues and represent sites of covalent damage to aging proteins PCMT1 is a protein repair enzyme that initiates the conversion of abnormal D-aspartyl and L-isoaspartyl residues to the normal L-aspartyl form.Especificaciones
| PCMT1 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human, Rat | |
| P22061, P22062, P23506 | |
| 18537, 25604, 5110 | |
| PCMT1 Fusion Protein Ag0811 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| PCMT1 |
| 0.19 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| PCMT1 | |
| PCMT1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto