missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PCMT1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16876953 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16876953 20 μL 20 microlitros
16866953 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16876953

Marca: Proteintech 105191AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Three classes of protein carboxyl methyltransferases, distinguished by their methyl-acceptor substrate specificity, have been found in prokaryotic and eukaryotic cells. The type II enzyme catalyzes the transfer of a methyl group from S-adenosyl-L-methionine to the free carboxyl groups of D-aspartyl and L-isoaspartyl residues. These methyl-accepting residues result from the spontaneous deamidation, isomerization, and racemization of normal L-aspartyl and L-asparaginyl residues and represent sites of covalent damage to aging proteins PCMT1 is a protein repair enzyme that initiates the conversion of abnormal D-aspartyl and L-isoaspartyl residues to the normal L-aspartyl form.

Especificaciones

Antígeno PCMT1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.19 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica PCMT1
N.º de referencia del gen P22061, P22062, P23506
Alias de gen PCMT1
Símbolos de los genes PCMT1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PCMT1 Fusion Protein Ag0811
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 18537, 25604, 5110
Especies diana Mouse, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.