missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PCGF3 Antibody (PCRP-PCGF3-1D5), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18623845 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18623845 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18623845 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324070H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PCGF3 Monoclonal antibody specifically detects PCGF3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PCGF3
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-PCGF3-1D5
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen DKFZp686D20235, DONG1, FLJ36550, FLJ43813, MGC129615, MGC40413, polycomb group ring finger 3, polycomb group RING finger protein 3, ring finger protein 3, RNF3, RNF3ARING finger protein 3A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human PCGF3 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10336
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.