Learn More
PCDHA6 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18641747 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
18641747 25 μL 25 microlitros
18227574 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18641747
Marca: Novus Biologicals NBP25723425ul
Rabbit Polyclonal Antibody
PCDHA6 Polyclonal specifically detects PCDHA6 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PCDHA6
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL
Formulación PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen CNR2, CNRN2, CNRS2, CRNR2, KIAA0345-like 8, PCDH-alpha-6, PCDH-ALPHA6, protocadherin alpha 6, protocadherin alpha-6
Símbolos de los genes PCDHA6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:PSLSPCPIMMGKAENQDLNEDHDAKV
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56142
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only