missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PCDH7 Antibody (OTI1F7), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 30031962 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30031962 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30031962

Marca: Novus Biologicals NBP273269APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PCDH7 Monoclonal antibody specifically detects PCDH7 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PCDH7
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1F7
Conjugado APC
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación PBS
Alias de gen BH-PcdhBHPCDHprotocadherin-7, BH-protocadherin (brain-heart), Brain-heart protocadherin, protocadherin 7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human PCDH7(NP_115833) produced in HEK293T cell.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5099
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.