missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PCBP2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18160272 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18160272 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18160272

Marca: Novus Biologicals NBP219715

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PCBP2 Polyclonal specifically detects PCBP2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PCBP2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000, Immunoprecipitation 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000
Formulación PBS (pH 7.0) and 20% Glycerol with 0.025% Proclin 300
N.º de referencia del gen Q15366
Alias de gen alpha-CP2, Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein E2, heterogenous nuclear ribonucleoprotein E2, hnRNP E2, hnRNP-E2, HNRPE2, MGC110998, poly(rC) binding protein 2, poly(rC)-binding protein 2
Símbolos de los genes PCBP2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human PCBP2. The exact sequence is proprietary.
Peso molecular del antígeno 39 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5094
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.