Learn More
Abnova™ PBX1 (Human) Recombinant Protein
Código de producto. 16014505
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. 16014505
Marca: Abnova™ H00005087Q02.10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Human PBX1 partial ORF (NP_002576.1, 311 a.a. - 403 a.a.) recombinant protein with GST tag at N-terminal.
  • Sequence: VTATNVSAHGSQANSPSTPNSAGSSSSFNMSNSGDLFMSVQSLNGDSYQGAQVGANVQSQVDTLRHVISQTGGYSDGLAASQMYSPQGISANG
Especificaciones
Número de acceso NP_002576.1
ID de gen (Entrez) 5087
Nombre pre-B-cell leukemia homeobox 1
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen DKFZp686B09108, MGC126627
Símbolo de gen PBX1
Especie Wheat Germ (in vitro)
Etiqueta de proteína GST
Tampón 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer