Learn More
Abnova™ PBP Recombinant Protein
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
| Formulación | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
| Peso molecular | 46.31 |
| Nombre | Human PBP Full-length ORF Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal |
| Intervalo de pH | 8 |
| Método de preparación | In vitro wheat germ expression system |
| Método de purificación | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
| Pruebas de control de calidad | 12.5% SDS-PAGE stained with Coomassie Blue |
| Cantidad | 25 μg |
| Fuente | Wheat Germ (in vitro) |
| Mostrar más |