missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PBK Antibody, PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18639675 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. unitSize
18639675 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18639675

Marca: Novus Biologicals NBP299521PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PBK Polyclonal antibody specifically detects PBK in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.