missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PBEF/Visfatin/NAMPT Antibody (362616), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18524499 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18524499 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18524499 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB4044MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

PBEF/Visfatin/NAMPT Monoclonal antibody specifically detects PBEF/Visfatin/NAMPT in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PBEF/Visfatin/NAMPT
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 362616
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.4.2.12, MGC117256, NAmPRTase, Nampt, nicotinamide phosphoribosyltransferase, PBEF1110035O14Rik, PBEF1DKFZp666B131, Pre-B cell-enhancing factor, pre-B-cell colony enhancing factor 1, Pre-B-cell colony-enhancing factor 1, VF, VISFATIN
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse PBEF/Visfatin, Met1-His491, Accession # Q99KQ4
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Cycle and Replication, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10135
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.