missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PBDC1 Antibody (OTI4E11), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18146544 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18146544 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18146544 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP271912AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PBDC1 Monoclonal specifically detects PBDC1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PBDC1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4E11
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen chromosome X open reading frame 26, hypothetical protein LOC51260, MGC874,2610029G23Rik
Símbolos de los genes PBDC1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human CXorf26 (NP_057584) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51260.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.