Learn More
PAX8 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
129.00€ - 399.00€
Especificaciones
| Antígeno | PAX8 |
|---|---|
| Clon | 6B14 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Code produit | Marque | Cantidad | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Cantidad | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30235931
|
Proteintech
80756-1-RR-100UL |
100 μL |
439.00€ 399.00€ / 100 microlitros Ahorro 40.00€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30237863
|
Proteintech
80756-1-RR-20UL |
20 μL |
149.00€ 129.00€ / 20 microlitros Ahorro 20.00€ 13% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
The PAX8 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human PAX8. This antibody recognizes human, mouse antigen. The PAX8 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.Spécification
| PAX8 | |
| 1000 μg/mL | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 7849 | |
| IgG | |
| Protein A purification | |
| Recombinant Antibody |
| 6B14 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit