Learn More
PAX8 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
129.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno PAX8
Clon 6B14
Concentración 1000 μg/mL
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Recombinant Monoclonal
Ver más especificaciones
Produits 2
Code produit Marque Cantidad Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Cantidad Prix Quantité et disponibilité  
30235931
Afficher les documents
Proteintech
80756-1-RR-100UL
100 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
439.00€
399.00€ / 100 microlitros
Ahorro 40.00€
9% Descuento
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
30237863
Afficher les documents
Proteintech
80756-1-RR-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
149.00€
129.00€ / 20 microlitros
Ahorro 20.00€
13% Descuento
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
The PAX8 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human PAX8. This antibody recognizes human, mouse antigen. The PAX8 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
PAX8
1000 μg/mL
Recombinant Monoclonal
Liquid
RUO
7849
IgG
Protein A purification
Recombinant Antibody
6B14
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis