Learn More
PAX8 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
Marca: Proteintech 80756-1-RR-100UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The PAX8 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human PAX8. This antibody recognizes human, mouse antigen. The PAX8 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.Especificaciones
| PAX8 | |
| Recombinant Monoclonal | |
| 1000 μg/mL | |
| Rabbit | |
| Protein A purification | |
| RUO | |
| 7849 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
| Recombinant Antibody | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA | |
| 6B14 | |
| Unconjugated | |
| Recombinant Protein | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| 48 kDa, 58 kDa | |
| Liquid |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?