missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PAX8 Antibody (PAX8/6848R), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18583919 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18583919 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18583919 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324166DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

PAX8 Monoclonal antibody specifically detects PAX8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PAX8
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PAX8/6848R
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen paired box 8, paired box gene 8, paired box protein Pax-8, paired domain gene 8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa150-300) of human PAX8 (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7849
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.