missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pax7 Antibody (PAX7/1187), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30145872 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30145872 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30145872

Marca: Novus Biologicals NBP247922CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Pax7 Monoclonal antibody specifically detects Pax7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Pax7
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PAX7/1187
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen FLJ37460, HuP1, paired box 7, paired box gene 7, paired box homeotic gene 7, paired box protein Pax-7, paired domain gene 7, PAX7 transcriptional factor, PAX7B, RMS2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (aa301-505) of human Pax7 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P23759)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5081
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.