missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pax6 Antibody (S01-1G8), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200072102 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18672854 100 μg 100 microlitros
18679064 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18672854 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP319528100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Pax6 Monoclonal antibody specifically detects Pax6 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Sandwich ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Pax6
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon S01-1G8
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Sandwich ELISA 1:100-1:2000
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen keratitis), MGC17209, Oculorhombin, paired box 6, paired box protein Pax-6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein of human Pax6 (Uniprot # P26367)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Diabetes Research, Neuroscience, Sensory Systems, Stem Cell Markers, Stem Cells, Transcription Factors and Regulators, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5080
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.