Learn More
Pax6 Antibody (PAX6/7078R), DyLight 488, Novus Biologicals™
Código de producto. 18384095 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18384095 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18384095 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP314033G
Rabbit Monoclonal Antibody
Pax6 Monoclonal antibody specifically detects Pax6 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Pax6
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon PAX6/7078R
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen keratitis), MGC17209, Oculorhombin, paired box 6, paired box protein Pax-6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (N-terminus; aa 1-300) of human Pax6 protein (Uniprot: P26367)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Diabetes Research, Neuroscience, Sensory Systems, Stem Cell Markers, Stem Cells, Transcription Factors and Regulators, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5080
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ