missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pax6 Antibody (22C3), Novus Biologicals™

Código de producto. 30024041 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
50 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30024041 50 μL 50 microlitros
30027202 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30024041 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32643750ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Pax6 Monoclonal antibody specifically detects Pax6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Pax6
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 22C3
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:50-1:200, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gen keratitis), MGC17209, Oculorhombin, paired box 6, paired box protein Pax-6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from Human Pax6 [UniProt P26367]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Diabetes Research, Neuroscience, Sensory Systems, Stem Cell Markers, Stem Cells, Transcription Factors and Regulators, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5080
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.