missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pax5/BSAP Antibody (rPAX5/4228), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18549531 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18549531 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Artikelnummer. 18549531 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP308419UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Pax5/BSAP Monoclonal antibody specifically detects Pax5/BSAP in Human, Canine samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno Pax5/BSAP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rPAX5/4228
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen B cell specific activator protein, B-cell-specific transcription factor, BSAPB-cell lineage specific activator, paired box 5, paired box gene 5 (B-cell lineage specific activator protein), paired box gene 5 (B-cell lineage specific activator), paired box homeotic gene 5, paired box protein Pax-5, transcription factor PAX 5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A recombinant fragment (around aa 235-382) of human PAX5 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q02548)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5079
Especies diana Human, Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.