Learn More
Pax5/BSAP Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200070458 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
18733204 0.025 mg 0.03 miligramo
1 options
Código de producto. 18733204
Marca: Novus Biologicals NBP2299050.025mg
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
Pax5/BSAP Polyclonal specifically detects Pax5/BSAP in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Pax5/BSAP
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunohistochemistry 1:50 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20 - 1:200, Immunoprecipitation 2 - 5 μg, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:500
Formulación PBS, 1.0 mg/mL BSA and 30% Glycerol with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q02548, Q02650
Alias de gen B cell specific activator protein, B-cell-specific transcription factor, BSAPB-cell lineage specific activator, paired box 5, paired box gene 5 (B-cell lineage specific activator protein), paired box gene 5 (B-cell lineage specific activator), paired box homeotic gene 5, paired box protein Pax-5, transcription factor PAX 5
Símbolos de los genes PAX5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Purified internal fragment of human recombinant PAX5 expressed in E. coli
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5079
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only