missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pax5/BSAP Antibody (CL14548) [DyLight 594], Novus Biologicals™

Código de producto. 30292259 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30292259 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30292259

Marca: Novus Biologicals NBP326864DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Pax5/BSAP Monoclonal antibody specifically detects Pax5/BSAP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Pax5/BSAP
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon CL14548
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen B cell specific activator protein, B-cell-specific transcription factor, BSAPB-cell lineage specific activator, paired box 5, paired box gene 5 (B-cell lineage specific activator protein), paired box gene 5 (B-cell lineage specific activator), paired box homeotic gene 5, paired box protein Pax-5, transcription factor PAX 5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q02548, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5079
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.