missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pax5/BSAP Antibody (1207C) [DyLight 405], Novus Biologicals™

Código de producto. 18587767 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18587767 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18587767 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB3487E

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Pax5/BSAP Monoclonal antibody specifically detects Pax5/BSAP in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Pax5/BSAP
Aplicaciones Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1207C
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen B cell specific activator protein, B-cell-specific transcription factor, BSAPB-cell lineage specific activator, paired box 5, paired box gene 5 (B-cell lineage specific activator protein), paired box gene 5 (B-cell lineage specific activator), paired box homeotic gene 5, paired box protein Pax-5, transcription factor PAX 5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Pax5, Thr141-His391, Accession # Q02548
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5079
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.