missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pax3/Pax7 Antibody (274212), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18546829 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18546829 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18546829

Marca: Novus Biologicals FAB2457MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Pax3/Pax7 Monoclonal antibody specifically detects Pax3/Pax7 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Pax3/Pax7
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 274212
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Pax3 (isoform Pax3a), Met1-Ser215, Accession # NP_000429
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.