missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pax2 Antibody (CL9469) [Alexa Fluor™ 405], Novus Biologicals™

Código de producto. 30289655 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30289655 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30289655

Marca: Novus Biologicals NBP288934AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Pax2 Monoclonal antibody specifically detects Pax2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Pax2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL9469
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen paired box 2, paired box gene 2, paired box homeotic gene 2, paired box protein Pax-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q02962, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chaperone Mediated Autophagy (CMA), Neuronal Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5076
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.