missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Patched 2/PTCH2 Antibody (OTI8B5), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 30037283 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30037283 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30037283

Proveedor: Novus Biologicals NBP273255APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Patched 2/PTCH2 Monoclonal antibody specifically detects Patched 2/PTCH2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Patched 2/PTCH2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI8B5
Conjugado APC
Dilución Western Blot
Formulación PBS
Alias de gen patched (Drosophila) homolog 2, patched 2, patched homolog 2, patched homolog 2 (Drosophila), protein patched homolog 2, PTC2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 79-392 of human PTCH2 (NP_003729) produced in E.coli.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8643
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.