Learn More
Patched 2/PTCH2 Antibody (OTI8B5), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Código de producto. 18161587 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18161587 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18161587 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP273255AF750
Mouse Monoclonal Antibody
Patched 2/PTCH2 Monoclonal specifically detects Patched 2/PTCH2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Patched 2/PTCH2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI8B5
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Western Blot
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen patched (Drosophila) homolog 2, patched 2, patched homolog 2, patched homolog 2 (Drosophila), protein patched homolog 2, PTC2
Símbolos de los genes PTCH2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 79-392 of human Patched 2/PTCH2 (NP_003729) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8643.0
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1