missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Patched 1/PTCH Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18537381 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18537381 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18537381

Marca: Novus Biologicals NB200118PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Patched 1/PTCH Polyclonal antibody specifically detects Patched 1/PTCH in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Patched 1/PTCH
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación PBS
Alias de gen BCNSFLJ42602, FLJ26746, HPE7, NBCCS, patched (Drosophila) homolog, patched 1, patched homolog (Drosophila), patched homolog 1, patched homolog 1 (Drosophila), protein patched homolog 1, PTC, PTC1, PTCH, PTCH protein +12b, PTCH protein +4', PTCH protein -10, PTCH11
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to residues 269-279 of the human and mouse PTCH protein.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Stem Cell Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5727
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.