missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Patched 1/PTCH Antibody (OTI5C7), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18144556 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18144556 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18144556 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP273253G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Patched 1/PTCH Monoclonal specifically detects Patched 1/PTCH in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Patched 1/PTCH
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5C7
Conjugado DyLight 488
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen BCNSFLJ42602, FLJ26746, HPE7, NBCCS, patched (Drosophila) homolog, patched 1, patched homolog (Drosophila), patched homolog 1, patched homolog 1 (Drosophila), protein patched homolog 1, PTC, PTC1, PTCH, PTCH protein +12b, PTCH protein +4′, PTCH protein -10, PTCH11
Símbolos de los genes PTCH1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 122-436 of human Patched 1/PTCH (NP_000255) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Stem Cell Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5727.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.