Learn More
PAT-505, MedChemExpress
Código de producto. 16475116
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16475116 100 mg 100 miligramos
16444158 10 mg 10 miligramos
16440507 50 mg 50 miligramos
16426867 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16475116
Marca: Medchem Express HY107781
MedChemExpress PAT-505 is a potent, selective, noncompetitive and orally available autotaxin inhibitor, with an IC50 of 2 nM in Hep3B cells, 9.7 nM in human blood and 62 nM in mouse plasma.
PAT-505 is a potent, selective, noncompetitive and orally available autotaxin inhibitor, with an IC50 of 2 nM in Hep3B cells, 9.7 nM in human blood and 62 nM in mouse plasma.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PAT-505
CAS 1782070-22-7
Color Pale Purple
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H18ClF2N3O2S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 48.33 mg/mL (101.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC(SC2=C(C3CC3)N(C4=CN(CC)N=C4)C5=C2C=CC(Cl)=C5F)=C1F
Peso molecular (g/mol) 473.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.92
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation