missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Parvin gamma Antibody (PARVG/6312R), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18531534 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18531534 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18531534

Marca: Novus Biologicals NBP308729AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Parvin gamma Monoclonal antibody specifically detects Parvin gamma in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Parvin gamma
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PARVG/6312R
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen gamma-parvin, parvin, gamma
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno GST-tagged recombinant protein corresponding to human Parvin gamma (Uniprot: Q9HBI0)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64098
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.