missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Parvin gamma Antibody (8C5.2), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18636628 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18636628 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18636628

Marca: Novus Biologicals NBP308728PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Parvin gamma Monoclonal antibody specifically detects Parvin gamma in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Parvin gamma
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon 8C5.2
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen gamma-parvin, parvin, gamma
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno GST-tagged recombinant protein corresponding to human Parvin gamma (Uniprot: Q9HBI0)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64098
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.