missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PARVB Antibody (OTI1B7), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18132517 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18132517 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18132517 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP273248AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PARVB Monoclonal specifically detects PARVB in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PARVB
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1B7
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen affixin, beta-parvin, CGI-56, parvin, beta
Símbolos de los genes PARVB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human PARVB (NP_037459) produced in HEK293T cells.
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29780
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.