Descripción
Parvalbumin Polyclonal antibody specifically detects Parvalbumin in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Parvalbumin |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2000-1:20000 |
| Formulación | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Alias de gen | D22S749, MGC116759, parvalbumin, parvalbumin alpha, PV |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Parvalbumin (Accession#: P20472; Met1-Ser110) |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |