Learn More
Parvalbumin Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™
Código de producto. 18164660 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18164660 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18164660 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297030UV
Rabbit Polyclonal Antibody
Parvalbumin Polyclonal specifically detects Parvalbumin in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Parvalbumin
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 350
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen D22S749, MGC116759, parvalbumin, parvalbumin alpha, PV
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Parvalbumin (P20472; Met1-Ser110).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5816
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG