missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Parvalbumin Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18231923 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18231923 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18231923

Marca: Novus Biologicals NB12011427AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Parvalbumin Polyclonal specifically detects Parvalbumin in Human, Mouse, Rat, Feline samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Parvalbumin
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen D22S749, MGC116759, parvalbumin, parvalbumin alpha, PV
Símbolos de los genes PVALB
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Parvalbumin Antibody made from purified parvalbumin
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5816
Especies diana Human, Mouse, Rat, Feline
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.