missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Parsaclisib, MedChemExpress

Código de producto. 16476987
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16476987 5 mg 5 miligramos
16480597 50 mg 50 miligramos
16475196 100 mg 100 miligramos
16464268 10 mg 10 miligramos
16463016 25 mg 25 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16476987

Marca: Medchem Express HY109068

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Parsaclisib (INCB050465) is a potent, selective and orally active inhibitor of PI3Kδ, with an IC50 of 1 nM at 1 mM ATP. Parsaclisib shows approximately 20000-fold selectivity over other PI3K class I isoforms. Parsaclisib can be used for the research of relapsed or refractory B-cell malignancies.

Parsaclisib (INCB050465) is a potent, selective and orally active inhibitor of PI3Kδ, with an IC50 of 1 nM at 1 mM ATP. Parsaclisib shows approximately 20000-fold selectivity over other PI3K class I isoforms. Parsaclisib can be used for the research of relapsed or refractory B-cell malignancies.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Parsaclisib
CAS 1426698-88-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22ClFN6O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo INCB050465
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (288.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCOC1=C([C@@H](C2)CNC2=O)C(F)=C(Cl)C=C1[C@@H](N3C4=NC=NC(N)=C4C(C)=N3)C
Peso molecular (g/mol) 432.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.88
Porcentaje de pureza 98.51%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.