Learn More
PARS2 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18647100 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18647100 0.02 mL 0.02 ml
18607300 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18647100
Marca: Novus Biologicals NBP2945940.02ml
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
PARS2 Polyclonal antibody specifically detects PARS2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PARS2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen DKFZp727A071, EC 6.1.1.15, MGC14416, MGC19467, MT-PRORS, probable prolyl-tRNA synthetase, mitochondrial, proline tRNA ligase 2, mitochondrial (putative), Proline--tRNA ligase, prolyl-tRNA synthetase (mitochondrial)(putative), prolyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial (putative), prolyl-tRNA synthetase, mitochondrial (putative), proRS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 30-220 of human PARS2 (NP_689481.2). HHCAPRRGRRLLLSRVFQPQNLREDRVLSLQDKSDDLTCKSQRLMLQVGLIYPASPGCYHLLPYTVRAMEKLVRVIDQEMQAIGGQKVNMPSLSPAELWQATNRWDLMGKELLRLRDRHGKEYCLGPTHEEAITALIASQKKLSYKQLPFLLYQVTRKFRDEPRPRFGLLRGREFYMKDMYTFDSSPEAAQ
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25973
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG